Vai a
SML3586
MU1700 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)-3-(quinolin-4-yl)furo[3,2-b]pyridine dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
173,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
693,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H22N4O ·2HCl
Peso molecolare:
479.40
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MU1700 is a potent and selective TGF-β type I receptors ALK1/ACVRL1 & ALK2/ACVR1 inhibitor (IC50 = 13/6 nM, [ATP] = 10 mM) that inhibits ALK6/BMPR1B only at higher concentrations (IC50 = 41 nM) with good kinome selectivity over >360 other kinases, including ALK3/BMPR1A (IC50 = 425 nM), ALK4/ACVR1B & ALK5/TGFBR1 (inactive). MU1700 inhibits cellular phospho-SMAD1/5/8 induction by 10 ng/mL BMP-7 and phospho-SMAD2 induction by either 10 ng/mL activin A or 100 ng/mL TGF-β1 with good target selectivity by cellular NanoBRET assays (ALK1/2 IC50 = 225/27 nM).
Potent and selective TGF-β type I receptors ALK1/ACVRL1 & ALK2/ACVR1 inhibitor.
Disclaimer
Hygroscopic
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)