Vai a
SML3585
PSB-CB5
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5H-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazin-3(2H)-one, 2-[[3-[(4-chlorophenyl)methoxy]phenyl]methylene]-6,7-dihydro-, (2Z)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
115,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
462,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17ClN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.88
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N2C(SCCC2)=N/C1=C\C3=CC(OCC4=CC=C(C=C4)Cl)=CC=C3
InChI key
XJBQRMOGMULGPP-PDGQHHTCSA-N
Biochem/physiol Actions
PSB-CB5 is a potent and selective GPR18 antagonist that inhibits Δ9-THC-induced GPR18 β-arrestin recruitment (IC50 = 279 nM; [THC] = EC50 = 7.5 μM) with no potency against human GPR55 (IC50 >10 μM) and little or no affinity toward human CB2 and CB1 (Ki = 4.03 μM & >10 μM, respectively).
Potent and selective GPR18 antagonist with little or no potency towrd human GPR55, CB1 or CB2.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1290SML1085SML2812
PSB-CB5 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3585
PSB-CB5
PA-824 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1290
PA-824
Retro-2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1085
Retro-2
AN1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2812
AN1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)