Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 124,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 500,00 € |
Informazioni su questo articolo
124,00 €
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)C(=O)O)O[C@@H]3C([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@@]6(CC[C@@]8([C@@H](CC(CC8)(C)C)C6=CC5)C(=O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)C)(CC4)C)(CC3)C)(C)C
InChI
1S/C48H76O19/c1-43(2)14-16-48(42(61)67-40-35(58)31(54)29(52)24(20-50)63-40)17-15-46(6)21(22(48)18-43)8-9-26-45(5)12-11-27(44(3,4)25(45)10-13-47(26,46)7)64-41-37(33(56)32(55)36(65-41)38(59)60)66-39-34(57)30(53)28(51)23(19-49)62-39/h8,22-37,39-41,49-58H,9-20H2,1-7H3,(H,59,60)/t22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32-,33-,34+,35+,36-,37+,39-,40-,41+,45-,46+,47+,48-/m0/s1
InChI key
NFZYDZXHKFHPGA-QQHDHSITSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥94% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥98% | description analytical standard |
| assay ≥94% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥97.0% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - | color white to beige | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Ro
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?