Vai a
SML3537
CK156
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-tert-Butyl-7,10-dioxa-13,17,18,21-tetraazatetracyclo[12.5.2.1²,⁶.0¹⁷,²⁰]docosa-1(20),2,4,6(22),14(21),15,18-heptaene-5-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
441,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25N5O3
Peso molecolare:
395.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)NC(C(C=C1)=C(OCCOCCNC2=N3)C=C1C4=C3N(C=C2)N=C4)=O
InChI
1S/C21H25N5O3/c1-21(2,3)25-20(27)15-5-4-14-12-17(15)29-11-10-28-9-7-22-18-6-8-26-19(24-18)16(14)13-23-26/h4-6,8,12-13H,7,9-11H2,1-3H3,(H,22,24)(H,25,27)
InChI key
YCFFONJEHNSECY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CK156 is a potent and selective DRAK1 inhibitor (IC50 = 49 nM by cell-free radiometric assay, IC50 = 181 nM by cellular NanoBRET, KD = 21 nM by ITC, selectivity by a 468-kinase panel) with good selectivity over DRAK2 (61% inhibition at 1 μM, IC50 = 8 μM by NanoBRET).
Potent and selective DRAK1 (STK17A) inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3538SML2502B0261
CK156 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3537
CK156
CKJB71 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3538
CKJB71
MF-095 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2502
MF-095
Bufalin
Sigma-Aldrich
B0261
Bufalin
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)