Vai a
SML3536
Terconazole
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)​-​Terconazole, (±)-1-{4-[cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}-4-isopropylpiperazine, cis-​1-​[4-​[[2-​(2,​4-​Dichlorophenyl)​-​2-​(1H-​1,​2,​4-​triazol-​1-​ylm ethyl)​-​1,​3-​dioxolan-​4-​yl]​methoxy]​phenyl]​-​4-​(1-​methylethyl-​piperazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
60,30 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
243,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H31Cl2N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
532.46
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
60,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N1CCN(C2=CC=C(OCC3OC(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)(CN5N=CN=C5)OC3)C=C2)CC1
InChI
1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
InChI key
BLSQLHNBWJLIBQ-OZXSUGGESA-N
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of fungal cytochrome P450 14-alpha-demethylase (lanosterol 14-alpha-demethylase)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T0060000164370332355
Terconazole ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3536
Terconazole
Terconazole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T0060000
Terconazole
Terconazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1643703
Terconazole
Terconazole VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32355
Terconazole
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terconazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)