Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 58,20 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 234,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H7ClF2INO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
58,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C(F)=C1NC2=CC=C(C=C2Cl)I)F)O
InChI
1S/C13H7ClF2INO2/c14-8-5-6(17)1-4-10(8)18-12-7(13(19)20)2-3-9(15)11(12)16/h1-5,18H,(H,19,20)
InChI key
XCNBGWKQXRQKSA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATR-002, a derivate of CI-1040, is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of the Raf/MEK/ERK pathway. ATR-002 exhibits strong anti-influenza and anti-SARS-CoV-2 activity. It impairs the influenzas and SARS-CoV-2 viruses induced expression of pro-inflammatory cytokines.
cell penetrant, potent and specific inhibitor of the Raf/MEK/ERK pathway; exhibits strong anti-influenza and anti-SARS-CoV-2 activity
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to brown |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?