Passa al contenuto
SML1122
BTB06584
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Nitro-5-(phenylsulfonyl)phenyl 4-chloro-benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H12ClNO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C(OC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=C1)(C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H12ClNO6S/c20-14-8-6-13(7-9-14)19(22)27-18-12-16(10-11-17(18)21(23)24)28(25,26)15-4-2-1-3-5-15/h1-12H
InChI key
WNDWKKPBLAKXMI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BTB06584 inhibits the ATP hydrolase activity of mitochondrial F1F0 ATP synthase.
BTB06584 inhibits the ATP hydrolase activity of mitochondrial F1F0 ATP synthase. The compound BTB06584 has no affect on oxygen consumption or mitochondrial membrane potential in HL-1, a mouse cardiac cell line, but blocks ATP consumption and ischemic cell death following inhibition of cellular respiration.
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)