Vai a
SML3445
VT104
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-N-(l-(Pyridin-2-yl)ethyl)-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-2-naphthamide, N-[(1S)-1-(2-Pyridinyl)ethyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxamide, VT-104
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
423,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H19F3N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(C1=CC=C(C2=CC=CC3=CC(C(N[C@H](C4=NC=CC=C4)C)=O)=CC=C23)C=C1)F
InChI
1S/C25H19F3N2O/c1-16(23-7-2-3-14-29-23)30-24(31)19-10-13-22-18(15-19)5-4-6-21(22)17-8-11-20(12-9-17)25(26,27)28/h2-16H,1H3,(H,30,31)/t16-/m0/s1
InChI key
AAZUPSFRSHFTGV-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available pan-TEAD auto-palmitoylation inhibitor with anti-proliferation efficacy against mesothelioma with NF2 defect in cultures and in vivo.
VT104 is an orally available pan-TEAD auto-palmitoylation inhibitor (3 μM; using TEAD isotype-overexpressing HEK293T) that blocks TEAD-mediated gene transcription (IC50 = 10.4 nM) by preventing its association with YAP/TAZ. VT104 selectively inhibits the proliferation of mesothelioma cultures with NF2 mutation (NCI-H2051 IC50 = 31.6 nM), deletion (NCI-H2373 IC50 = 25.6 nM) or deficiency (NCI-H226 IC50 = 16.1 nM), but not those with wild-type NF2. Oral administration is efficacious against human mesothelioma NCI-H226 tumor growth in mice in vivo (1-3 mg/kg/day).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3446
VT104 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3445
VT104
VT107 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3446
VT107
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)