This is a research grade product. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 36,10 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 147,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18N4O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
36,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1[s]c(nc1C)N(C)C(=O)Cc2ccc(cc2)c3ncccc3
InChI
1S/C18H18N4O3S2/c1-12-17(27(19,24)25)26-18(21-12)22(2)16(23)11-13-6-8-14(9-7-13)15-5-3-4-10-20-15/h3-10H,11H2,1-2H3,(H2,19,24,25)
InChI key
IVZKZONQVYTCKC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and orally active herpes simplex virus (HSV) helicase-primase inhibitor with antiviral efficacy in cultures and in mice in vivo.
Pritelivir (AIC316; BAY57-1293) is a potent and orally active herpes simplex virus (HSV) helicase-primase inhibitor (IC50 = 30 nM using wt HSV-1F ATPase complex UL5-UL52 & 1 mM ATP) with antiviral efficacy in Vero cultures (replication IC50 = 20 nM against HSV-2G, wt and Acyclovir-resistant HSV-1F; MOI = 0.0025) and in mice in vivo (ED50 = 0.5 mg/kg 3x daily p.o. using HSV-1 Walki or HSV-2 MS), being >28 times more potent than acyclovir and valacyclovir.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description clone LP14, from mouse |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
When will Pritelivir be available to the public?
1 risposta-