Vai a
SML3386
Macitentan
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
ACT 064992, ACT-064992, ACT064992, Actelion-1, N-[5-(4-Bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinyl]-N′-propyl-sulfamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
39,50 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
160,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20Br2N6O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
588.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
39,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrC1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CN=C2OCCOC3=NC=C(C=N3)Br)NS(NCCC)(=O)=O
InChI
1S/C19H20Br2N6O4S/c1-2-7-26-32(28,29)27-17-16(13-3-5-14(20)6-4-13)18(25-12-24-17)30-8-9-31-19-22-10-15(21)11-23-19/h3-6,10-12,26H,2,7-9H2,1H3,(H,24,25,27)
InChI key
JGCMEBMXRHSZKX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Macitentan (ACT-064992; actelion-1) is an orally active, potent endothelin (ET) receptor antagonist that blocks ET-1-induced cellular calicum response (IC50 in nM = 0.9/HPASMC, 0.8/RASMC, 1.84/m3T3), as well as ET-1-induced contractions of rat aortic rings (ETA) and S6c-induced rat tracheal rings (ETB) ex vivo (pA2 = 7.6 and 5.9, respectively). Macitentan displays therapeutic efficacy in rat hypertension models in vivo (0.3-100 mg/kg p.o. via single or daily dosing).
Orally active, potent endothelin (ET) receptor antagonist with therapeutic efficacy against hypertension in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1445
Macitentan ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3386
Macitentan
WZ4003 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1445
WZ4003
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)