Vai a
SML3380
Phenoxyethyl isobutyrate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Propanoic acid, 2-methyl-, 2-phenoxyethyl ester (9CI, ACI)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
58,20 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
235,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
58,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
, Colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCOC(=O)C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI key
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonst of olfactory receptor OR2AT4
Phenoxyethyl isobutyrate is an antagonist of olfactory receptor OR2AT4, a G-protein-coupled receptor (GPCR) also expressed in human primary keratinocytes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3121SML3331751138
Triheptanoin ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3331
Triheptanoin
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥97%
form
oil
form
oil
form
oil
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
, Colorless to light brown
color
colorless to yellow
color
colorless to brown
color
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
278.9 °F - closed cup
flash_point_c
137.16 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)