Vai a
SML3360
STM2457
≥98% (HPLC), SAM-binding site METTL3 (MT-A70) m6A methyltransferase inhibitor, powder
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
N-[(6-{[(Cyclohexylmethyl)amino]methyl}imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl]-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-carboxamide, STM 2457, STM-2457
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
63,60 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
257,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H28N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
63,60 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
STM2457, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=C(C(NCC2=CN3C=C(CNCC4CCCCC4)C=CC3=N2)=O)N=C5C=CC=CN15
InChI
1S/C25H28N6O2/c32-24-12-21(29-23-8-4-5-11-31(23)24)25(33)27-15-20-17-30-16-19(9-10-22(30)28-20)14-26-13-18-6-2-1-3-7-18/h4-5,8-12,16-18,26H,1-3,6-7,13-15H2,(H,27,33)
InChI key
OBERVORNENYOLE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and highly selective SAM-binding site METTL3 (MT-A70) m6A methyltransferase inhibitor with anti-AML efficacy in cultures and in vivo.
STM2457 is a potent and highly selective SAM-binding site METTL3 (MT-A70) m6A methyltransferase inhibitor (IC50 = 16.9 nM, Kd = 1.4 nM by SPR, using METTL3-METTL14 complex; no potency toward other RNA/DNA/protein methyltransferases or 486 kinases). STM2457 selectively inhibits human AML proliferation (IC50 = 0.6-10.3 µM) and the clonogenic potential of primary mouse AML, but not normal mouse haematopoietic stem/progenitor or human cord blood CD34+ cells. STM2457 impairs the expansion of AML patient-derived xenografts in mice in vivo (50 mg/kg i.p.) and significantly prolongs the animal′s lifespan. STM2457 is also reported to restrict β-coronavirus replication and spread.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB5700853HPA079662SAB2104747
STM2457 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3360
STM2457
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)