Vai a
SML3349
SGC8158N
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-((3aR,4R,6S,6aS)-6-(((4-(((4’-Chloro-[1,1’-biphenyl]-3-yl)methyl)amino)butyl)thio)methyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)-9H-purin-6-amine, 9-((3aR,4R,6S,6aS)-6-((4-((4’-Chlorobiphenyl-3-yl)methylamino)butylthio)methyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)-9H-purin-6-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H35ClN6O3S
Peso molecolare:
595.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C2=CC(CNCCCCSC[C@@H]3[C@@H]4[C@H]([C@H](N5C6=C(C(N)=NC=N6)N=C5)O3)OC(C)(O4)C)=CC=C2)C=C1
InChI
1S/C30H35ClN6O3S/c1-30(2)39-25-23(38-29(26(25)40-30)37-18-36-24-27(32)34-17-35-28(24)37)16-41-13-4-3-12-33-15-19-6-5-7-21(14-19)20-8-10-22(31)11-9-20/h5-11,14,17-18,23,25-26,29,33H,3-4,12-13,15-16H2,1-2H3,(H2,32,34,35)/t23-,25-,26-,29-/m1/s1
InChI key
BTSGMZSEWQTVAJ-CTDWIVFPSA-N
Biochem/physiol Actions
Negative control probe for selective and cell-active PRMT7 inhibitor SGC8158
SGC8158N is a negative control probe for selective and cell-active PRMT7 inhibitor SGC8158.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3237SML2342SML2343
SGC8158N ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3349
SGC8158N
G-5555 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3237
G-5555
SGC3027N ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2342
SGC3027N
SGC3027 ≥98 mg/mL (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2343
SGC3027
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98 mg/mL (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/L, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)