Vai a
SML3317
Losartan
≥98% (HPLC), powder, angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist
Sinonimo/i:
1-[1-[[2′-(2H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2′-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1′-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, DUP 89
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
86,40 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
350,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23ClN6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.91
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
86,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Losartan, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1=C(Cl)N=C(CCCC)N1CC2=CC=C(C3=C(C4=NNN=N4)C=CC=C3)C=C2
InChI
1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)
InChI key
PSIFNNKUMBGKDQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Losartan is an orally available, potent, and selective competitive angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist. Losartan is used for treatment of hypertension.
Orally available, potent, and selective competitive angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3269BP867PHR1602
Losartan ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3317
Losartan
Losartan Potassium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP867
Losartan Potassium
Losartan Potassium Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1602
Losartan Potassium
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)