SML3278
AC-262536
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
154BG31, 4-(3-endo-Hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl)naphthalene-1-carbonitrile, 4-[(3-endo)-3-Hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-naphthalenecarbonitrile, AC 262536, AC262536
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3