SML3251
GRL-1720
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1H-Indole-4-carboxylic acid 5-chloro-3-pyridinyl ester, 5-Chloro-3-pyridinyl 1H-indole-4-carboxylate, GRL 0496, GRL-0496, GRL0496
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: ≥2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CN=CC(OC(C2=CC=CC3=C2C=CN3)=O)=C1
InChI
BOSZJNSICHFHMA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)