Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 78,70 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 253,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H50N3O6Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
680.27
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
78,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
GlucoseCy5, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
blue to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
General description
GlucoseCy5 is a cell-permeable, Cy5-linked 1-amino-1-deoxy-β-glucose fluorescent tracer. It is used for glucose transporter (GLUT)-mediated molecular sensing and bioimaging. GlucoseCy5 demonstrates superior specificity, sensitivity, and non-toxicity over 2-NBDG. λ emission & excitation ~ 644 nm & 665 nm. Suggested optimum concentration and incubation for cellular uptake: 50 μM & 20 min.
Application
GlucoseCy5 has been used as a component in serum-free Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) for fluorescence-activated cell sorting (FACS) and glucose-uptake assay.
Biochem/physiol Actions
fluorescent tracer for glucose transporter (GLUT)-mediated molecular sensing and bioimaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color blue to black | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?