Vai a
SML3206
Ginsenoside Rg5
≥98% (HPLC), Anti-inflammatory, powder
Sinonimo/i:
(3β, 12β,20E)-12-Hydroxydammara-20(22),24-dien-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H70O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
767.00
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Ginsenoside Rg5, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3C([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]6([C@H]([C@@H](C5)O)[C@H](CC6)\C(=C\CC=C(C)C)\C)C)(CC4)C)(CC3)C)(C)C
InChI
1S/C42H70O12/c1-21(2)10-9-11-22(3)23-12-16-42(8)30(23)24(45)18-28-40(6)15-14-29(39(4,5)27(40)13-17-41(28,42)7)53-38-36(34(49)32(47)26(20-44)52-38)54-37-35(50)33(48)31(46)25(19-43)51-37/h10-11,23-38,43-50H,9,12-20H2,1-8H3/b22-11+/t23-,24-,25-,26-,27+,28-,2
InChI key
NJUXRKMKOFXMRX-RNCAKNGISA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4301664139SML4126
Ginsenoside Rg5 analytical standard
Supelco
43016
Ginsenoside Rg5
Ginsenoside Rg3 analytical standard
Supelco
64139
Ginsenoside Rg3
Ginsenoside Rd ≥98% (HPLC)
SML4126
Ginsenoside Rd
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
description
analytical standard
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Rg5
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)