Vai a
SML3148
BI8622
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BI 8622, BI-8622, N-[4-(Aminomethyl)phenyl]-6-(4-cyano-4-phenyl-1-piperidinyl)-5-methyl-4-pyrimidinecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
108,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
349,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H26N6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.51
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1(CCN(CC1)C2=C(C)C(C(NC3=CC=C(CN)C=C3)=O)=NC=N2)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C25H26N6O/c1-18-22(24(32)30-21-9-7-19(15-26)8-10-21)28-17-29-23(18)31-13-11-25(16-27,12-14-31)20-5-3-2-4-6-20/h2-10,17H,11-15,26H2,1H3,(H,30,32)
InChI key
IJHAXMJRQQTBPL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BI8622 is a selective HUWE1 (HECTH9; MULE; ARF-BP1) inhibitor (IC50 = 3.2 μM by HUWE1 HECT-domain auto-ubiquitination assay; IC50 >50 μM against other HECT-domain Ub ligases tested). BI8622 inhibits the degradation of HUWE1 target proteiins, including MCL1 (IC50 = 6.8 μM; UV irradiated HeLa MCL1 transfectants), MIZ1 (10 μM; Ls174T), and TopBP1. BI8622 suppresses Ls174T colony formation (IC50 = 8.4 μM in 5 days) and the growth of three colon carcinoma cell lines (20 μM for 5 days; HCT116, HT29, SW480).
Selective HUWE1 (HECTH9; MULE; ARF-BP1) inhibitor against HUWE1-mediated degration of target proteins.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3149HPA002548SAB3500179
BI8622 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3148
BI8622
BI8626 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3149
BI8626
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)