Vai a
SML2999
KL201
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Bromo-N-(5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
68,70 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
261,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14BrN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
68,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1Br)NC2=NC=NC3=C2C4=C(CCCC4)S3
InChI
1S/C17H14BrN3OS/c18-12-7-3-1-5-10(12)16(22)21-15-14-11-6-2-4-8-13(11)23-17(14)20-9-19-15/h1,3,5,7,9H,2,4,6,8H2,(H,19,20,21,22)
InChI key
KFSLRFWIPVMBNT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KL201 is a circadian clock modulator that lengthens a circadian period in cells and tissues. KL201 selectively regulate cryptochrome 1 (Cry1). It binds to FAD-binding pocket of CRY1 preventing interaction with FBXL3 and ubiquitin-dependent degradation.
circadian clock modulator that lengthens a circadian period; stabilizes cryptochrome 1 (Cry1)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3014SML1032SAB2108909
KL201 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2999
KL201
KL101 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3014
KL101
KL001 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1032
KL001
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)