Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 89,50 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 361,00 € |
Informazioni su questo articolo
89,50 €
Nome del prodotto
Nalmefene Hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C1CC[C@@]2(O)[C@H]3CC4=C5[C@@]2(CCN3CC6CC6)[C@H]1OC5=C(C=C4)O.Cl
InChI
1S/C21H25NO3.ClH/c1-12-6-7-21(24)16-10-14-4-5-15(23)18-17(14)20(21,19(12)25-18)8-9-22(16)11-13-2-3-13;/h4-5,13,16,19,23-24H,1-3,6-11H2;1H/t16-,19+,20+,21-;/m1./s1
InChI key
GYWMRGWFQPSQLK-OPHZJPRHSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?