Vai a
SML2945
SGC-STK17B-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-((6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid, 2-(6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylthio)acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
363,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10N2O2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
90,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CSC1=C2C(C=C(C3=CC4=CC=CC=C4S3)S2)=NC=N1
InChI key
BNYXRPMABDQJJR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SGC-STK17B-1 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3322SML2530SML2382
SGC-STK17B-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2945
SGC-STK17B-1
SGC-STK17B-1N ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3322
SGC-STK17B-1N
CAY10526 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2530
CAY10526
SC75741 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2382
SC75741
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to brown
color
, White to very dark grey
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)