SML2881
R-VK4-40
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
R-VK4-40, N-[(3R)-4-[4-(2-Chloro-3-ethylphenyl)-1-piperazinyl]-3-hydroxybutyl]-1H-indole-2-carboxamide
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC2=C(C=CC=C2)N1)NCC[C@H](CN3CCN(C4=CC=CC(CC)=C4Cl)CC3)O
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3