Vai a
SML2880
SGC-CLK-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-4-(6-methoxypyrazolo[1,5-b]pyridazin-3-yl)pyrimidin-2-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
140,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
562,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H15F3N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(OC)=CC(NC2=NC=CC(C3=C(C=C4)N(N=C3)N=C4OC)=N2)=C1
InChI
1S/C19H15F3N6O2/c1-29-13-8-11(19(20,21)22)7-12(9-13)25-18-23-6-5-15(26-18)14-10-24-28-16(14)3-4-17(27-28)30-2/h3-10H,1-2H3,(H,23,25,26)
InChI key
GJYVLTPTDBQQCY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective CLK1/2/4 inhibitor with good kinome-wide selectivity
SGC-CLK-1 is a potent and selective CLK1/2/4 inhibitor (IC50 = 13/4/46 nM by enzyme assay; IC50 = 165/70/100 nM by cell-based NanoBRET assay) with good kinome-wide selectivity (by 403-panel KINOMEscan). SGC-CLK-1 inhibits CLK3 at significantly higher concentrations (IC50 = 363 nM by enzyme assay) and causes only partial STK16 inhibition by cell-based NanoBRET assay.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2202SML2951SML2649
SGC-CLK-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2880
SGC-CLK-1
SGC-GAK-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2202
SGC-GAK-1
SGC-CK2-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2951
SGC-CK2-1
T3-CLK-N ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2649
T3-CLK-N
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)