Vai a
SML2871
Udenafil
≥98% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
3-(1-Methyl-7-oxo-3-propyl-4,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-N-[2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethyl]-4-propoxybenzenesulfonamide, 3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-N-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-4-propoxybenzenesulfonamide, 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-N-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-4-propoxybenzenesulfonamide, 5-[2-Propoxy-5-(1-methyl-2-pyrrolidinylethyl amidosulfonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo(4,3-d)pyrimidin-7-one, 5-[2-Propyloxy-5-(1-methyl-2-pyrrolidinylethylamidosulfonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo(4,3-d)pyrimidin-7-one, DA 8159, DA-8159, DA8159
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Risparmia il 15% sul prezzo di listino*
Utilizza il codice SAVE15 nel carrello. Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
89,30 €
75,90 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
363,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H36N6O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
516.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
75,90 €
Prezzo di listino89,30 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Salva 15% con il codice SAVE15
Sconto Esclusivo Online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCCC4N(CCC4)C)c1cc(c(cc1)OCCC)c2[nH][c](c3[n](nc(c3n2)CCC)C)=O
InChI
1S/C25H36N6O4S/c1-5-8-20-22-23(31(4)29-20)25(32)28-24(27-22)19-16-18(10-11-21(19)35-15-6-2)36(33,34)26-13-12-17-9-7-14-30(17)3/h10-11,16-17,26H,5-9,12-15H2,1-4H3,(H,27,28,32)
InChI key
IYFNEFQTYQPVOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, cGMP-competitive, potent and selective phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with ED and hypertension therapeutic efficacy in vivo.
Udenafil (DA-8159) is an orally active, cGMP-competitive, potent and selective phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor (cellular PDE5 activity IC50 = 5.84/8.25 nM in rabbit/human platelets; IC50 = 53.3 nM/PDE6, 870 nM/PDE1, 52 μM/PDE3,101 μM/PDE2). Udenafil shows in vivo therapeutic efficacy in a rat model of monocrotaline-induced pulmonary hypertension (1 or 5 mg/kg bid po.) and induces penile erection in experimental animals in vivo (0.3-10 mg/kg po. in rabbits & rats).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B5188
Udenafil ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2871
Udenafil
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)