Vai a
SML2841
Tarenflurbil
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-(−)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, αR)-2-Fluoro-α-methyl[1,1′-biphenyl]-4-acetic acid, (-)-(R)-Flurbiprofen, (2R)-2-(3-Fluoro-4-phenylphenyl)propanoic acid, (R)-Flurbiprofen, Flurizan, R-flurbiprofen, (R)-2-Flurbiprofen, Tarenflurbil
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
28,30 €
24,05 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
112,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5C6H3(F)CH(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
24,05 €
Prezzo di listino28,30 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/t10-/m1/s1
InChI key
SYTBZMRGLBWNTM-SNVBAGLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Tarenflurbil (or R-flurbiprofen) is an R enantiomer of racemic NSAID flurbiprofen that does not inhibit either cyclooxygenase 1 (COX-1) or cyclooxygenase 2 (COX-2). Tarenflurbil potently reduces levels of beta amyloid in human cells through direct inhibition of γ-secretase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F8514SML2281SML0411
Tarenflurbil ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2841
Tarenflurbil
Flurbiprofen cyclooxygenase inhibitor
Sigma-Aldrich
F8514
Flurbiprofen
BAY 60-2770 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2281
BAY 60-2770
BAY-X-1005 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0411
BAY-X-1005
description
≥98% (HPLC)
description
cyclooxygenase inhibitor
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
methanol: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)