Vai a
SML2807
JP4-039
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[(3E,5S)-5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-7-methyl-1-oxo-3-octen-1-yl]amino]-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, JP 4-039
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
75,90 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
277,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H42N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
75,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C/C=C/[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC(C)C)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C23H42N3O4/c1-16(2)13-17(25-20(28)30-21(3,4)5)11-10-12-19(27)24-18-14-22(6,7)26(29)23(8,9)15-18/h10-11,16-18H,12-15H2,1-9H3,(H,24,27)(H,25,28)/b11-10+/t17-/m1/s1
InChI key
AJHRJWQXDNEJAG-SXSDINLZSA-N
Biochem/physiol Actions
JP4-039 is an electron-/reactive oxygen species (ROS)-scavenging GS-nitroxide composed of 4-amino-TEMPO and a truncated gramicidin S (GS) mitochrondria-targeting sequence. JP4-039 is a superior irradiation mitigator than XJB-5-131 (33% vs. 20% mice survial rate on day 35 with respective compound; 23.6 μmol/kg iv. 24 hr post 9.5 Gy whole body irradiation), while displaying weaker anti-ferroptotic potency (EC50 = 3.58 μM/1.27 μM against 10 μM erastin-/2 μM RSL3-induced HT-1080 ferroptosis vs. 114 nM/68 nM with XJB-5-131) due to lower lipophilicity & mitochondria enrichment. Typical dosing range: 40 nM-10 μM in cultures and 10-20 mg/kg in mice (im., ip., iv.) in vivo.
Mitochondrial-targeted reactive oxygen species (ROS)-scavenging gramicidin S (GS)-nitroxide with in vitro and in vivo efficacy against irradiation-induced damage.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1107SML0343SML2982
JP4-039 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2807
JP4-039
SGC0946 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1107
SGC0946
Methylstat ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0343
Methylstat
XJB-5-131 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2982
XJB-5-131
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
film or powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)