Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 280,00 € 238,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26N2O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.91
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
238,00 €
Prezzo di listino280,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
SKF-96365, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl.COc1ccc(CCCOC(Cn2ccnc2)c3ccc(OC)cc3)cc1
InChI
1S/C22H26N2O3.ClH/c1-25-20-9-5-18(6-10-20)4-3-15-27-22(16-24-14-13-23-17-24)19-7-11-21(26-2)12-8-19;/h5-14,17,22H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
InChI key
FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYSA-N
Application
SKF-96365 has been used as :
- a nonselective transient receptor potential 6 (TRPC6) blocker in human podocytes
- an antagonist of store-operated Ca2+ influx in neurons[1]
- an inhibitor for transient receptor potential 3 (TRPC3) in mice
Biochem/physiol Actions
SKF-96365 with an alkylated imidazole ring is a selective inhibitor of receptor-mediated Ca2+ entry and voltage-gated Ca2+ entry . SKF-96365 mediated depolarization of smooth cardiac muscle membrane and had no impact on the acetylcholine (ACh)-induced depolarization. It is an inhibitor for SOCE (store-operated calcium entry). It also inhibits Homer1 protein expression. SKF-96365 elicits protective functionality in 1-methyl-4-phenylpyridinium(MPP) mediated cytotoxicity.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color white | color - | color white to beige | color yellow |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?