Key Documents
SML2753
Sigma-Aldrich
UCSF4226
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[(2-bromo-5-?methoxyphenyl)methyl]-3-?pyridinamine, ZINC128734226
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.16
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
UCSF4226 (ZINC128734226) is brain permeable, potent and selective agonist of human melatonin hMT2 receptor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus