SML2622
ABC1183
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(4-Amino-2-p-tolylamino-thiazole-5-carbonyl)-benzonitrile, 4-[[4-Amino-2-[(4-methylphenyl)amino]-5-thiazolyl]carbonyl]-benzonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=C(C(C2=CC=C(C=C2)C#N)=O)SC(NC3=CC=C(C)C=C3)=N1
InChI
1S/C18H14N4OS/c1-11-2-8-14(9-3-11)21-18-22-17(20)16(24-18)15(23)13-6-4-12(10-19)5-7-13/h2-9H,20H2,1H3,(H,21,22)
CUDLEXBIVZPJBU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)