Vai a
SML2579
Tafluprost acid
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-Heptenoic acid, 9α,11α-dihydroxy-15,15-difluoro-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranor-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid, AFP-172
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28F2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.45
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
optical activity
[α]/D 17 to 22°, c = 1.0 in methanol
color
colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(COc2ccccc2)\C=C\[C@@H]1[C@H]([C@H](C[C@H]1O)O)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C22H28F2O5/c23-22(24,15-29-16-8-4-3-5-9-16)13-12-18-17(19(25)14-20(18)26)10-6-1-2-7-11-21(27)28/h1,3-6,8-9,12-13,17-20,25-26H,2,7,10-11,14-15H2,(H,27,28)/b6-1-,13-12+/t17-,18-,19+,20-/m1/s1
InChI key
KIQXRQVVYTYYAZ-VKVYFNERSA-N
Biochem/physiol Actions
Prostaglandin F2α agonist; Antiglaucoma agent
Taflupost acid is the active metabolite of Tafluprost, a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. Taflupost acid has high affinity and selectivity for the prostaglandin PGF2α (FP) receptor with a Ki of 0.4 nM.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)