Vai a
SML2525
Tafluprost
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-Difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic acid 1-methylethyl ester, 16-phenoxy-15-deoxy-15,15-difluoro-17,18,19,20-tetranorprostaglandin F2α isopropyl ester, AFP-168
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
176,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
666,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H34F2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.53
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
optical activity
[α]/D +20 to +25°, c = 1 in chloroform-d
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(COc2ccccc2)\C=C\C1C(CC(C1C\C=C\CCCC(=O)OC(C)C)O)O
InChI
1S/C25H34F2O5/c1-18(2)32-24(30)13-9-4-3-8-12-20-21(23(29)16-22(20)28)14-15-25(26,27)17-31-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,14-15,18,20-23,28-29H,4,9,12-13,16-17H2,1-2H3/b8-3+,15-14+
InChI key
WSNODXPBBALQOF-ZHDUIJGQSA-N
Biochem/physiol Actions
Prostaglandin F2α agonist; Antiglaucoma agent
Taflupost is a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. It has high affinity and selectivity for the fluoroprostaglandin (FP) receptor PGF2α. Tafluprost is believed to reduce the intraocular pressure (IOP) by increasing the outflow of aqueous humor. Tafluprost is a pro-drug. The active metabolite is the free acid.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L1167B6309S8692
Tafluprost ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2525
Tafluprost
Latanoprost ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L1167
Latanoprost
(R)-Butaprost ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B6309
(R)-Butaprost
Sulprostone ≥95% (HPLC), oil
Sigma-Aldrich
S8692
Sulprostone
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), oil
form
oil
form
oil
form
oil
form
oil
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless to yellow
color
colorless to yellow
color
light yellow
color
colorless to yellow-brown
optical activity
[α]/D +20 to +25°, c = 1 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)