Vai a
SML2489
Tasquinimod
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,2-Dihydro-4-hydroxy-5-methoxy-N,1-dimethyl-2-oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-quinolinecarboxamide, ABR-215050, ABR-5050, N-Methyl-N-(4-trifluoromethylphenyl)-1,2-dihydro-4-hydroxy-5-methoxy-1-methyl-2-oxoquinoline-3-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
114,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
405,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17F3N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N(C)C(=O)c2[c]([n](c3c(c2O)c(ccc3)OC)C)=O
InChI
1S/C20H17F3N2O4/c1-24(12-9-7-11(8-10-12)20(21,22)23)18(27)16-17(26)15-13(25(2)19(16)28)5-4-6-14(15)29-3/h4-10,26H,1-3H3
InChI key
ONDYALNGTUAJDX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tasquinimod is an antineoplastic agent with immunomodulatory, anti-angiogenic and anti-metastatic activity. It showed good results in overall survival improvement in castrate resistant prostate cancer. Its mechanism of action is not known, but may involve Protein S100-A9 also known as migration inhibitory factor-related protein 14 (MRP-14).
immunomodulator that inhibits tumor angiogenesis; antineoplastic
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2883SML2504482200
Tasquinimod ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2489
Tasquinimod
Paquinimod ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2883
Paquinimod
Laquinimod ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2504
Laquinimod
Nimodipine An L-type Ca2+ channel blocker.
Sigma-Aldrich
482200
Nimodipine
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
An L-type Ca2+ channel blocker.
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
methanol: soluble, DMSO: 25 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)