Vai a
SML2231
Erasin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-N′-((6-(tert-butyl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl)methylene)nicotinohydrazide, Erlotinib-resistance antagonizing STAT3 inhibitor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
65,40 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
263,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
65,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(/C=N/NC(C2=CC=CN=C2)=O)=COC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C31
InChI
1S/C20H19N3O3/c1-20(2,3)15-6-7-17-16(9-15)18(24)14(12-26-17)11-22-23-19(25)13-5-4-8-21-10-13/h4-12H,1-3H3,(H,23,25)/b22-11+
InChI key
JHUVYXUBEMYTNO-SSDVNMTOSA-N
Biochem/physiol Actions
Erasin (Erlotinib-resistance antagonizing STAT3 inhibitor) is a selective inhibitor of STAT3 with selectivity over STAT5 and STAT1 in cell-based assays. It was shown to increase the apoptotic rate of HCC-827 cells with acquired resistance against Erlotinib in addition to increasing the apoptotic rate of cultured NSCLC cells in a STAT3-dependent manner.
Selective inhibitor of STAT3
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1898S7701SML0808
Erasin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2231
Erasin
Iguratimod ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1898
Iguratimod
Sorbinil ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S7701
Sorbinil
JIB-04 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0808
JIB-04
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. I need a list of the percentage of ingredients in ERASI for products going to Canada. Required by health canada for personal care products.
    1 risposta
    1. Please see section 3 and section 15 of the Safety Data Sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/sml2231.