Vai a
SML2217
Parecoxib sodium
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
SC-69124, Sodium (4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)phenylsulfonyl)(propionyl)amide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
344,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17N2O4S · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C2=CC=C(S([N-]C(CC)=O)(=O)=O)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)=NO1.[Na+]
InChI
1S/C19H18N2O4S.Na/c1-3-17(22)21-26(23,24)16-11-9-14(10-12-16)18-13(2)25-20-19(18)15-7-5-4-6-8-15;/h4-12H,3H2,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
HQPVVKXJNZEAFW-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor
Parecoxib sodium is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor. It is a water-soluble and injectable prodrug of valdecoxib.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2014SML1276SML1674
Deracoxib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2014
Deracoxib
BAZ2-ICR ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1276
BAZ2-ICR
UPCDC30245 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1674
UPCDC30245
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)