Vai a
SML2210
AubipyOMe
≥97% (NMR)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
(SP-4-2)-dichloro(4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine-kN1,kN1′)-Gold(1+), hexafluorophosphate(1-), [Au(4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine)Cl2][PF6]
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,70 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
369,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12AuCl2N2O2 · PF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
629.07
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
90,70 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-][Au+3]1([N]2=C(C=C(C=C2)OC)C3=[N]1C=CC(OC)=C3)[Cl-].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Biochem/physiol Actions
AubipyOMe is a potent inhibitor of tartrate resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5), a metalloenzyme expressed in activated osteoclasts and in macrophages. AubipyOMe exhibited IC50 values of 1.3 μM for TRAP5a and 1.8 μM for TRAP5b and inhibited TRAP activity in murine macrophage and human lung tissue extracts.
Tartrate resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5) inhibitor
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML35939673876854
AubipyOMe ≥97% (NMR)
Sigma-Aldrich
SML2210
AubipyOMe
description
≥97% (NMR)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95.0% (H-NMR)
description
≥97.0% (H-NMR)
assay
≥97% (NMR)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (H-NMR)
assay
≥97.0% (H-NMR)
form
powder
form
powder
form
crystals
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)