Vai a
SML2184
Kevetrin hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Kevetrin hydrochloride, 4-Isothioureidobutyronitrile hydrochloride, Carbamimidothioic acid 3-cyanopropyl ester hydrochloride, NSC 525990 HCl
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
285,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9N3S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.67
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
285,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(SCCCC#N)=N.Cl
InChI
1S/C5H9N3S.ClH/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;/h1-2,4H2,(H3,7,8);1H
InChI key
NCXJZJFDQMKRKM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Kevetrin is an activator/stabilizer of wild type p53 tumor suppressor protein in human lung carcinoma and ovarian cancer cells that induces cell cycle arrest and apoptosis. Additionally Kevetrin down-regulates oncogenic mutant p53 in OVCAR-3 ovarian cancer cells. Kevetrin inhibits tumor growth in xenograft model of ovarian cancer.
wild type p53 stabilizer
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SMB00166Y0001253
Thevetin A ≥90% (LC/MS-ELSD)
Sigma-Aldrich
SMB00166
Thevetin A
Levetiracetam European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001253
Levetiracetam
description
≥98% (HPLC)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)