Vai a
SML2183
LY2955303
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[5-[3,5-bis(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-1-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazol-3-yl]-benzoic acid, LY 2955303
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
295,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H42N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
578.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
295,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C1=CC(C2=CC(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=NN2C4=CC=C(C=C4)C(N5CCN(CC5)C)=O)=CC(C(C)(C)C)=C1
InChI key
YVXYHNKIOFSFMZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY2955303 is a potent and selective RARγ antagonist (Ki = 1.09 nM/RARγ, >1.70 μM/RARα, >2.98 μM/RARβ) that effectively inhibits RARγ-, but not RARα- or RARβ-, dependent reporter activity upon 15 nM all-trans retinoic acid stimulation in respective HEK293 transfectants (KB = 7.11 nM/RARγ, 1.51 μM/RARβ, 4.44 μM/RARα; 10 nM ATRA for RARβ transfectant). LY2955303 exhibits therapeutic efficacy in a rat model of osteoarthritis-like joint pain (ED50 = 0.72 mg/kg; single p.o. dosage 9 days post OA pain induction by MIA intra-articular injection) with good pharmacokinetic properties, aqueous solubility (>1.0 mg/mL in simulated intestinal fluid), oral availability (F = 26%; 10 mg/kg p.o. over 2 mg/kg i.v.), and no RARα antagonism-associated adverse effects (no testicular degeneration up to 10 mg/kg) seen with BMS-189453 treatment or in RARα-knockout mice.
Potent and selective retinoic acid receptor gamma (RARγ) antagonist with oral availability and in vivo efficacy in a rat model of osteoarthritis-like joint pain.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2892SML1145SML2384
LY2955303 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2183
LY2955303
ML303 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1145
ML303
BAY 87-2243 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2384
BAY 87-2243
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)