SML2169
Diphenidol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α,α-Diphenyl-1-piperidinebutanol hydrochloride, Diphenyl(3-(1-piperidyl)propyl)carbinol hydrochloride, 1,1-Diphenyl-4-piperidino-1-butanol, Difenidol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
AVZIYZHXZAYGJS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)