Vai a
SML2153
TAM1 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-4-[(4-methyl-1-piperidinyl)methyl]-2-phenyl-3-benzofurancarboxylic acid ethyl ester Hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
TAM1 is an inhibitor of the thioesterase activity of Mycobacterium tuberculosis polyketide synthase Pks13. TAM1 binds to Pks13 TE domain. TAM1 exhibit a potent bactericidal activity against Mycobacterium Tuberculosis H37Rv strain.
inhibitor of the thioesterase activity of Mycobacterium tuberculosis polyketide synthase Pks13.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)