Vai a
SML2152
10Panx1 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
10Panx trifluoroacetate salt, Trp-Arg-Gln-Ala-Ala-Phe-Val-Asp-Ser-Tyr trifluoroacetate salt, WRQAAFVDSY trifluoroacetate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
142,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C58H79N15O16 · xC2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1242.34 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C58H79N15O16/c1-29(2)47(56(87)70-42(26-46(77)78)53(84)72-44(28-74)55(86)71-43(57(88)89)24-33-16-18-35(75)19-17-33)73-54(85)41(23-32-11-6-5-7-12-32)69-49(80)31(4)65-48(79)30(3)66-51(82)40(20-21-45(60)76)68-52(83)39(15-10-22-63-58(61)62)67-50(81)37(59)25-34-27-64-38-14-9-8-13-36(34)38/h5-9,11-14,16-19,27,29-31,37,39-44,47,64,74-75H,10,15,20-26,28,59H2,1-4H3,(H2,60,76)(H,65,79)(H,66,82)(H,67,81)(H,68,83)(H,69,80)(H,70,87)(H,71,86)(H,72,84)(H,73,85)(H,77,78)(H,88,89)(H4,61,62,63)/t30-,31-,37-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,47-/m0/s1
InChI key
JCJASTVQGSKHKZ-QZHJRRRASA-N
Application
10Panx1 trifluoroacetate salt has been used as the selective pannexin-1 mimetic inhibitory peptide to study the involvement of pannexin-1 in praliciguat (PRL) inhibition of the NACHT, LRR, and PYD domain-containing protein 3 (NLRP3) inflammasome.
Biochem/physiol Actions
Reversible pannexin-1 (panx1) channel blocker that inhibits P2X7R substrate uptake and protects neurons against NMDAR overactivation.
The pannexin-1 (panx1) extracellular sequence-derived 10panx1 functions as a reversible panx1 channel blocker (IC50 = 52 μM; human panx1-overexpressing HEK cells) that effectively inhibits ATP-induced dye-uptake in panx1 HEK cells co-expressing rat or human P2X7R (IC50 = 93 μM), as well as in murine J774 and human alveolar macrophages (Effective conc. 100-200 μM). 10panx1 (100 μM) is shown to protect rat hippocampal neurons against death induction upon NMDAR overactivation by excitotoxic concentrations of NMDA (100 μM) in cultures and ameliorate withdrawal symptoms among morphine-treated rats in vivo (10 μg/rat via intrathecal injection).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)