Vai a
SML2147
S-Equol
≥97% (HPLC), Estrogen receptor beta agonist, powder
Sinonimo/i:
(3S)-3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (S)-(–)-4′,7-isoflavandiol, (S)-Equol, Equol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
88,30 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
358,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
208-522-2
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
88,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
S-Equol, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C([C@H]2COC3=CC(O)=CC=C3C2)C=C1
InChI
1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2/t12-/m1/s1
InChI key
ADFCQWZHKCXPAJ-GFCCVEGCSA-N
Application
S-Equol has been used:
  • as an estrogen receptor β (ERβ) agonist to study its effects on adipogenesis in mouse fibroblast cells
  • as a standard to study the effect of high dietary fats on S-equol metabolism and prostate carcinogenesis in the transgenic adenocarcinoma of mouse prostate (TRAMP) model[1]
  • to study its mode of action on ecdysteroidogenic glutathione S-transferase Noppera-bo in Aedes aegypti[2]
Biochem/physiol Actions
(S)-Equol is an estrogen receptor beta (ERβ) agonist, formed in some people by intestinal bacteria from the soy phytoestrogen daidzein. (S)-Equol has approximately 13-fold higher affinity for human ERβ over ERα and an EC50 value of 65nM for ERβ compared to an EC50 value of 85nM for ERα. It has been shown to have anti-inflammatory and neuroprotective activty.
S-Equol is an isoflavandiol derived from daidzein by bacterial flora in the intestines. It exhibits anti-cancer activity by the activation of forkhead box O3 (FOXO3a) via an Akt-specific pathway and inhibitory effects on mouse double minute 2 homolog (MDM2) expression.[3]
Estrogen receptor beta ( ERβ) agonist from the soy phytoestrogen daidzein
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D0817SML2813SML2814
S-Equol ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2147
S-Equol
(−)-Deguelin >98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
D0817
(−)-Deguelin
UNC6934 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2813
UNC6934
UNC7145 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2814
UNC7145
description
≥97% (HPLC)
description
>98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)