Vai a
SML2118
HA15
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-[3-[[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]amino]phenyl]-2-thiazolyl]-acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
409,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H22N4O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(NC1=NC(C2=CC=CC(NS(C3=C(C=CC=C4N(C)C)C4=CC=C3)(=O)=O)=C2)=CS1)=O
InChI
1S/C23H22N4O3S2/c1-15(28)24-23-25-20(14-31-23)16-7-4-8-17(13-16)26-32(29,30)22-12-6-9-18-19(22)10-5-11-21(18)27(2)3/h4-14,26H,1-3H3,(H,24,25,28)
InChI key
LBSMEKVVMYSTIH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HA15 is a selective ligand of BiP/GRP78/HSPA5 chaperone that increases ER stress, leading to autophagic and apoptotic cell death in varies cancer cell lines including melanoma cells. HA15 inhibits inhibit the ATPase activity of BiP. HA15 inhibits tumor development in mice injected with A375 melanoma cells.
selective ligand of BiP/GRP78/HSPA5 chaperone that increases ER stress, leading to autophagic and apoptotic cell death in varies cancer cell lines
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0914CB_93040110G8918
HA15 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2118
HA15
HA155 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0914
HA155
vibrant-m
A15
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
form
powder
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)