Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 126,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 511,00 € 434,35 € |
Informazioni su questo articolo
126,00 €
Nome del prodotto
Ambrisentan, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +160 to +190°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C)=NC(O[C@@H](C(C2=CC=CC=C2)(OC)C3=CC=CC=C3)C(O)=O)=N1
InChI
1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)
InChI key
OUJTZYPIHDYQMC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color - | color white to beige | color white to beige |
| optical activity [α]/D +160 to +190°, c = 0.5 in methanol | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ambrisentan
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?