Vai a
SML2018
GSK4027
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Bromo-2-methyl-5-(((3R,5R)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)-amino)pyridazin-3(2H)-one, 4-Bromo-2-methyl-5-[[(3R,5R)-1-methyl-5-phenyl-3-piperidinyl]amino]-3(2H)-pyridazinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
139,00 €
118,15 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
550,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21BrN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
118,15 €
Prezzo di listino139,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C[C@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
InChI
1S/C17H21BrN4O/c1-21-10-13(12-6-4-3-5-7-12)8-14(11-21)20-15-9-19-22(2)17(23)16(15)18/h3-7,9,13-14,20H,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+/m0/s1
InChI key
VZAFGXCWAWRULT-UONOGXRCSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK4027 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PCAF/GCN5 bromodomain [p300/CBP-associated factor (PCAF)/general control nonderepressible 5 (GCN5) bromodomain].
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PCAF/GCN5 bromodomain
It acts as a chemical probe for PCAF/GCN5.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2024SML1333SML2384
GSK4027 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2018
GSK4027
GSK4028 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2024
GSK4028
Pimobendan ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1333
Pimobendan
BAY 87-2243 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2384
BAY 87-2243
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)