Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 270,00 € |
Informazioni su questo articolo
270,00 €
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to yellow-orange
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
COC1=CC2=C(NC=C2C3=CCNCC3)C=C1.OC(CCC(O)=O)=O.COC4=CC5=C(NC=C5C6=CCNCC6)C=C4
InChI
1S/2C14H16N2O.C4H6O4/c2*1-17-11-2-3-14-12(8-11)13(9-16-14)10-4-6-15-7-5-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*2-4,8-9,15-16H,5-7H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
BNYJLRQAWCQJOM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL |
| color yellow to yellow-orange | color light tan | color white to beige | color brown-red |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?