Vai a
SML1973
NVP-AEW541
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-[cis-3-(1-Azetidinylmethyl)cyclobutyl]-5-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]-pyrimidin-4-amine, AEW 541, AEW-541, AEW541, cis-7-(3-Aminomethyl-cyclobutyl)-5-(3-benzyloxy-phenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]-pyrimidin-4-ylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
173,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.55
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C2C(N([C@H]3C[C@@H](CN4CCC4)C3)C=C2C5=CC=CC(OCC6=CC=CC=C6)=C5)=NC=N1
InChI
1S/C27H29N5O/c28-26-25-24(21-8-4-9-23(14-21)33-17-19-6-2-1-3-7-19)16-32(27(25)30-18-29-26)22-12-20(13-22)15-31-10-5-11-31/h1-4,6-9,14,16,18,20,22H,5,10-13,15,17H2,(H2,28,29,30)
InChI key
AECDBHGVIIRMOI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NVP-AEW541 is a reversible, ATP-competitive, orally available insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR, IGF-1R) inhibitor that, despite its equipotency against recombinant kinase domains of insulin receptor (InsR) and IGF-IR in cell-free kinase assays (IC50 = 140 & 150 nM, respectively), exhibits high selectivity toward cellular autophosphorylation of endogenous full-length IGF-1R (IC50 = 86 nM) over InsR (IC50 = 2.3 μM), HER1, PDGFR, c-Kit, and Bcr-Abl p210 (IC50 >5 μM). AEW541 effectively inhibits IGF-IR-mediated signaling and cancer survival (IC50 = 105 nM/MCF-7 soft agar growth, 1.64 μM/NWT-21 proliferation) in cultures and tumor growth in vivo (20 to 50 mg/kg twice daily p.o.; NWT-21 fibrosarcoma & TC-71 musculoskeletal sarcoma xenografts in mice).
Orally available insulin-like growth factor-I receptor inhibitor with in vitro and in vivo efficacy againsgt IGF-IR-mediated signaling and cancer survival.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1107SML0314SML1931
NVP-AEW541 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1973
NVP-AEW541
SGC0946 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1107
SGC0946
CGP77675 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0314
CGP77675
SLV320 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1931
SLV320
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
NVP-AEW541 5mg
-
-
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)