SML1959
GA3-AM
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1α,2β,4aα,4bβ,10β)-2,4a,7-Trihydroxy-1-methyl-8-methylenegibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone Acetoxymethyl Ester, (1S,2S,4aR,4bR,7S,9aS,10S,10aR)-1,2,4b,5,6,7,8,9,10,10a-decahydro-2,7-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-13-oxo-4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene-10-acetic acid (acetyloxy)methyl ester, Gibberellic Acid Acetoxymethyl Ester
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3