Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 114,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 459,00 € 390,15 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H30BrN3O3 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
488.42 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCNCC1=C(C(OCC)=O)C2=CC(O)=C(Br)C=C2N1C3=CC=CC=C3.[H]Cl
InChI key
HKOKWSVFJJFYDV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bepristat 2a is a selective reversible inhibitor of protein disulfide isomerase (PDI), an enzyme in the endoplasmic reticulum that catalyzes disulfide bond breakage and reformation to catalyze protein folding. Unlike most PDI inhibitors, Bepristat 2a binds at the substrate-binding site, rather than the catalytic site. Bepristat 2a blocked PDI activity with an IC50 value of 1200 nM, while enhancing catalytic activity of remote PDI domains. PDI is up-regulated in several cancers, has been implicated in neurodegenerative processes, and plays an important role in thrombus formation. Bepristat 2a potently inhibited platelet aggregation and thrombus formation in vivo.
Bepristat 2a is a selective reversible inhibitor of protein disulfide isomerase (PDI).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay >98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 1 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?