SML1897
NSC73306
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-N-(4-methoxyphenyl)hydrazinecarbothioamide, NSC 671054, NSC 73304
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
, yellow to light brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H12Cl2N4O2S/c1-24-10-4-2-9(3-5-10)19-16(25)22-21-14-11-6-8(17)7-12(18)13(11)20-15(14)23/h2-7H,1H3,(H2,19,22,25)(H,20,21,23)
HPXWWBMVIMFLLU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3